Merck
494119
Sigma-Aldrich
Deoxo-Fluor
Synonim(y):
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2)2NSF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
For a review of recent work on nucleophilic fluorination of organic compounds with Deoxo-Fluor and DAST, see Synthesis, 2002, 17, 2561.[1]
One flask conversion of carboxylic acids to amides via the intermediacy of acyl fluorides.[2]
Informacje prawne
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan M White et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2573-2576 (2004-03-31)
The use of the Deoxo-Fluor reagent is a versatile method for acyl fluoride generation and subsequent one-flask amide coupling. It provides mild conditions and facile purification of the desired products in good to excellent yields. We have explored the utility
Synthesis, 2561-2561 (2002)
Produkty
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).