Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13ISi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 66-70 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| form solid | form liquid | form liquid | form - |
| functional group iodo | functional group chloro | functional group - | functional group chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?