Merck
493996
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
149-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc2cc(OC)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-9-2-3-10-7(5-9)4-8(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
Klucz InChI
TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-6-metoksy-3-chinolinokarboksaldehyd jest podstawionym chinolinokarboksaldehydem.
Zastosowanie
Aldehyd 2-chloro-6-metoksy-3-chinolinokarboksylowy może być stosowany do otrzymywania aldehydu 6-metoksy-2-fenetylochinolinokarboksylowego.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajasekhar Reddy Naredla et al.
Tetrahedron, 69(9), 2137-2141 (2013-10-22)
Several phenylethyl-substituted pyridinecarboxaldehydes were prepared from 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde and these substances are found to undergo cyclization reactions in acidic media. In the absence of added nucleophile, acid promoted cyclization and oxidation (MnO