Przejdź do
137650
6-Nitropiperonal
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-926-1
MDL number:
Assay:
97%
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
93-94 °C (lit.)
functional group
aldehyde, nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
InChI key
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Nitropiperonal was used to study the mechanism of aromatic nucleophilic substitution reaction of [18F]Fluoride ion. It was used in the synthesis of 6-[18F]fluoro-L-dopa.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)