Merck
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
Synonim(y):
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
Wybierz wielkość
500 MG
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
393,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
192-194 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
Klucz InChI
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)