Merck
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphine
97%
Synonim(y):
Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.31
Beilstein:
1343311
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
tw
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Klucz InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N