Merck
750859
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate-18O3
98 atom % 15N, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4N18O3
Masa cząsteczkowa:
87.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[15NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;1+1
Klucz InChI
DVARTQFDIMZBAA-GNLIOFPVSA-O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)