Merck
490547
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
60 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled KNO3
About This Item
Wzór liniowy:
K15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
60 atom % 15N
masa cząsteczkowa
101.70 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
gęstość
2.143 g/mL
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1