Merck
492795
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 dideuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
D2NND2 · 2DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
Klucz InChI
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)