Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7700,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.428
bp
120.1 °C (lit.)
mp
-51.7 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % 15N | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| mass shift M+6 | mass shift M+2 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.428 | refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 120.1 °C (lit.) | bp 120.1 °C (lit.) | bp 116 °C (lit.) | bp 231 °C/5 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
102096-80-0
102096-80-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?