Przejdź do
HS2344A
Odwracalny stojak na probówki PCR
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2344A
Feature:
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
Material:
assorted colors polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
assorted colors polypropylene
feature
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2344A
L × W × H
206 mm × 131 mm × 54 mm
General description
Statywy PCR są odwracalne i umożliwiają stosowanie probówek o pojemności 0,2, 0,5 i 1,5/2,0 ml. Zdejmowana pokrywa na zawiasach pasuje do obu stron stojaka.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z692891R6651R6401
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2344A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29041A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2345E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2345C
feature
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 48 x 0.5 mL tubes, Holds 48 x 1.5 mL tubes, Holds 96 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 96 x 0.5-2 mL tubes
feature
Holds 96 x 0.5-2 mL tubes
material
assorted colors polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 5 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
L × W × H
206 mm × 131 mm × 54 mm
L × W × H
296 mm × 118 mm × 34 mm
L × W × H
24.4 cm (9.6 in.) × 12 cm (4.7 in.) × 5.1 cm (2 in.)
L × W × H
24.4 cm (9.6 in.) × 12 cm (4.7 in.) × 5.1 cm (2 in.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)