Merck
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup