Merck
604968
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-1-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-1-13C
Wybierz wielkość
250 MG
6760,00 zł
6760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
6760,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
148.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
6760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1