Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.49
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % D, 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.118 g/mL at 25 °C | density 1.130 g/mL at 25 °C | density 1.118 g/mL at 25 °C | density 1.160 g/mL at 25 °C |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?