Merck
491128
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H4(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
116 °C (lit.)
gęstość
1.419 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.00 °C - closed cup