Merck
290912
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Synonim(y):
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-p-xylene
Wybierz wielkość
25 G
254,00 zł
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
254,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
gęstość
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
Klucz InChI
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The infrared absorption of liquid 1,4-bis(trifluoromethyl) benzene has been studied using LiF, NaCl and KBr prisms[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VIII. 1, 4-Bis (trifluoromethyl) benzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys. , 21(10), 1731-1735 (1953)