Merck
471178
Sigma-Aldrich
Benzophenone-d10
99 atom % D
Synonim(y):
Di(phenyl-2,3,4,5,6)-methanone-d10
About This Item
Wzór liniowy:
(C6D5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-LHNTUAQVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Henry Zúñiga-Benítez et al.
Journal of environmental management, 167, 246-258 (2015-12-22)
Benzophenone-3 (BP3) is one of the most used UV filters. Its disruptive effect on the endocrine system of different living beings has been demonstrated by several research groups. Present work addresses on a photocatalytic degradation of BP3 using particles of
Víctor Vállez-Gomis et al.
Journal of chromatography. A, 1624, 461229-461229 (2020-06-17)
This work describes a sensitive and rapid analytical method for trace determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in cosmetic samples. The proposed method is based on stir bar sorptive-dispersive microextraction (SBSDME). A magnetic composite made of CoFe2O4 magnetic nanoparticles embedded
Ming Zheng et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123484-123484 (2020-07-31)
Trace organic contaminants (TOrCs) in waste active sludge (WAS) have caused many concerns due to their recalcitrance and detriment to the performance of anaerobic digestion (AD). In this study, UV (2 h) combined with calcium peroxide (CaO2, 0.1 g g-1-VSS
Henry Zúñiga-Benítez et al.
Journal of environmental management, 217, 929-938 (2018-04-22)
Benzophenones (BPs) family is one of the most frequently used groups of UV-filters. However, it has been reported by different authors that this kind of chemical compounds could be associated with some endocrine disrupting activity, genotoxicity and reproductive toxicity. In
Ki Yong Kim et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 227, 587-595 (2017-05-21)
Seasonal variations in the concentrations of eight ultraviolet (UV) filters and 22 illicit drugs including their metabolites in the Korean aquatic environment were investigated. Seawater samples from three beaches, water samples from two rivers, and influents and effluents from three