Przejdź do
487996
Ammonium nitrate-15N
10 atom % 15N
Synonim(y):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH415NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
mol wt
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488054488070366536
description
10 atom % 15N
description
10 atom % 15N
description
5 atom % 15N
description
98 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mol wt
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mol wt
80.24 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mol wt
80.14 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium nitrate-15N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
31432-46-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)