Merck
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
Wybierz wielkość
500 MG
5290,00 zł
1 G
5550,00 zł
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
5290,00 zł
1 G
5550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K13C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
67.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
Klucz InChI
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)