Merck
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
341-343 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Klucz InChI
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)