Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł 645,00 zł |
Informacje o tej pozycji
645,00 zł
Cena katalogowa1290,00 złZaoszczędź 50%isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description endotoxin tested, 99 atom % 13C | description endotoxin tested, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+16 |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 285 °C (dec.) (lit.) | mp 285 °C (dec.) (lit.) | mp 285 °C (dec.) (lit.) | mp 285 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium palmitate-1-13C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?