Przejdź do
604852
L-Aspartic acid-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-(+)-Aminosuccinic acid-13C4, (S)-Aminobutanedioic acid-13C4, 13C Labeled L-aspartic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO213C13CH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32110501
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
9840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UVYXLFMMSA-N
General description
L-Aspartic acid-13C4 is an isotope-labeled analog of aspartic acid, wherein carbon atoms are replaced by 13C.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)