Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description endotoxin tested, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+5 | mass shift M+1 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) |
| form liquid | form - | form solid | form liquid |
| mp 13-14 °C (lit.) | mp 13.4 °C (lit.) | mp 42-44 °C (lit.) | mp - |
| bp 194-195 °C/1.2 mmHg (lit.) | bp 192-195 °C/1.2 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?