Merck
489387
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
Klucz InChI
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is a p-substituted benzaldehyde.
Zastosowanie
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde may be used as a ligand for the synthesis of bis-(2-phenylpyridyl)-2-(4′-formylphenyl)pyridineiridium(III), a novel phosphorescent iridium(III) complex.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tuning the emission of cyclometalated iridium complexes by simple ligand modification
Ifor DW, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(1), 80-83 (2003)