Merck
487414
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
34-36 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
JCUQBSLBFAVVOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 3-metylobenzylu, znany również jako 1-(izocyjanatometylo)-3-metylobenzen, jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową. Podano jego prężność par.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)