Przejdź do
154180
4-Methoxyphenethyl alcohol
99%
Synonim(y):
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-866-6
Beilstein/REAXYS Number:
2043563
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
334-336 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
General description
(R)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol {(R)-MOPE, 4-Methoxyphenethyl alcohol, 1-(4-methoxyphenyl)ethanol } is formed during the biocatalytic anti-Prelog enantioselective reduction of 4-methoxyacetophenone (MOAP) using immobilized Trigonopsis variabilis AS2.
Application
4-Methoxyphenethyl alcohol was used as an internal standard in the fluorous biphasic catalysis reaction.
4-Methoxyphenethyl alcohol was used in the preparation of 4-(2-iodoethyl)phenol, by refluxing it with 47% hydriodic acid. It may be used in the preparation of (2R*,4R*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline and (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4- tetrahydroquinoline.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)