Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 339,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-001-4
MDL number:
Assay:
99%
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl
mp
163-166 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, nitro
SMILES string
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChI key
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description Ready Made Solution, 100 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5), ≥98% (HPLC) | description VETRANAL®, analytical standard |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 163-166 °C (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) | mp - | mp 149-153 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, amine, nitro | functional group - | functional group - | functional group - |
| optical activity [α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl | optical activity [α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?