Merck
487023
Sigma-Aldrich
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Ag13C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
Klucz InChI
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)