Merck
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonim(y):
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D4H4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
Klucz InChI
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)