Przejdź do
694533
2-Fluorocyclohexanone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
density
1.040 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro, ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B74305155101642681
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.040
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
111-110 °C/70 mmHg
bp
48 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.040 g/mL at 25 °C
density
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)