Merck
485810
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1,1-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Ethyl-1,1-d2 bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
gęstość
1.486 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C)Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Klucz InChI
RDHPKYGYEGBMSE-CBTSVUPCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup