Merck
615226
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-d6
96 atom % D, 98% (CP)
Wybierz wielkość
500 MG
970,00 zł
970,00 zł
Cena katalogowa4850,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
970,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DSCD2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
970,00 zł
Cena katalogowa4850,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
96 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
157 °C (dec.)(lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D/hD
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-AFCDONKGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT