Merck
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
Synonim(y):
Diacetoksytrifenylobizmut, Dioctan trifenylobizmutu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)