Merck
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonim(y):
OFPMA
Wybierz wielkość
25 ML
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
100 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
88 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
Klucz InChI
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)