Kluczowe dokumenty
371998
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Synonim(y):
2,2,3,3-tetrafluoropropylo-2-metyloprop-2-enowy, Metakrylan 1H,1H,3H-tetrafluoropropylu
Wybierz wielkość
958,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
958,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
Klucz InChI
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.