Merck
482889
Sigma-Aldrich
Butyl isocyanatoacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
213 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)