Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.422
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, ester, isonitrile
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
InChI key
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥95% (GC) | description 95% | description ≥97.0% (GC) | description 95% |
| assay ≥95% (GC) | assay 95% | assay ≥97.0% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.97 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.151 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.988 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.035 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.422 | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.420 | refractive index n20/D 1.418 (lit.) |
| bp 50 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 67-68 °C/11 mmHg (lit.) | bp 40-42 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 194-196 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?