Merck
481823
Sigma-Aldrich
Mercury(II) thiocyanate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Hg(SCN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.75
Beilstein:
3561344
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤110 ppm Trace Metal Analysis
mp
165 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Increasing interest in solid state NMR of heavy-metal nuclei results in the preparation of several Hg-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Koupparis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 75(8), 800-804 (1986-08-01)
An automated flow-injection determination of chloride salts of drugs, based on the colorimetric mercurothiocyanate determination of chloride counterion is described. The majority of these drugs can be determined, using chloride ion standards, with a coefficient of variation less than 1%
Bowmaker, G.A. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1734-1734 (1998)
Ajit Kumar et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 31(8), 1211-1216 (2015-05-11)
Xanthobacter autotrophicus GJ10 has been widely studied because of its ability to degrade halogenated compounds, especially 1,2-dichloroethane (1,2-DCA), which is achieved through chromosomal as well as plasmid pAUX1 encoded 1,2-DCA degrading genes. This work described the gene expression and enzyme