Merck
480452
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-d10
98 atom % D
Wybierz wielkość
5 G
9000,00 zł
9000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
9000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
9000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)