Przejdź do
14845
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane
≥95.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34O5Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.61
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-803-9
Beilstein/REAXYS Number:
223966
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.452
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
InChI key
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane can be used:
  • As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
  • To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)