Kluczowe dokumenty
480185
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-chloro-5-chlorosulfonylo-4-fluorobenzoesowy jest arylowym fluorowanym blokiem budulcowym stosowanym w syntezie organicznej. Bierze udział w syntezie N-alkilowanych 4-podstawionych pochodnych kwasu metylosulfonyloantranilowego.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)