Kluczowe dokumenty
480037
Magtrieve™
Synonim(y):
Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2 ), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
mp
>375 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Cr]=O
InChI
1S/Cr.2O
Klucz InChI
AYTAKQFHWFYBMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)