Kluczowe dokumenty
209317
Copper chromite
Synonim(y):
Copperchromium oxide
Wybierz wielkość
366,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
366,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Cu].O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.Cu.4O
Klucz InChI
FULFYAFFAGNFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?