Merck
47911
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homothr(tBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(3R,4R)-4-tert-Butoxy-3-(Fmoc-amino)pentanoic acid, Fmoc-O-tert-butyl-L-β-homothreonine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.49
Beilstein:
8797671
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥96.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(13-22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,15,20-21H,13-14H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,27)/t15-,21-/m1/s1
Klucz InChI
UFJMOCVIPRJMLW-QVKFZJNVSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3