Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
Informacje o tej pozycji
625,00 zł
form
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
particle size
75-150 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading | description extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| extent of labeling ~1.1 mmol/g loading | extent of labeling ~1.1 mmol/g loading | extent of labeling ~0.8 mmol/g loading | extent of labeling ~0.6 mmol/g loading |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 75-150 μm | particle size 75-150 μm | particle size 80-160 μm | particle size 75-150 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Leu-2-ClTrt resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?