Merck
479039
Sigma-Aldrich
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
Synonim(y):
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CHSiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
144-146 °C (lit.)
gęstość
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
Klucz InChI
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2