Merck
477761
Sigma-Aldrich
N,N-Diallyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CON(CH2CH=CH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
67-68.5 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H10F3NO/c1-3-5-12(6-4-2)7(13)8(9,10)11/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
YLFAOCVUPKJNHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-dialilo-2,2,2-trifluoroacetamid (DAF) jest organicznym blokiem budulcowym stosowanym w syntezie chemicznej. Zbadano zdolność unieruchomionych krzemionką katalizatorów typu Hoveyda-Grubbsa do ułatwiania metatezy z zamknięciem pierścienia (-)-β-citronellenu i DAF.[1] Jego gęstość i współczynnik załamania światła w temperaturze 25°C wynoszą odpowiednio 1,1300 g/cm3 i 1,4130.[2]
Zastosowanie
N,N-dialilo-2,2,2-trifluoroacetamid może być stosowany jako substrat do reakcji metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM).[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ru complexes of Hoveyda-Grubbs type immobilized on lamellar zeolites: activity in olefin metathesis reactions.
Balcar H, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2087-2096 (2015)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 195-195 (2015)
Joseph B Binder et al.
Advanced synthesis & catalysis, 349(3), 395-404 (2007-02-02)
Tuning the electronic and steric environment of olefin metathesis catalysts with specialized ligands can adapt them to broader applications, including metathesis in aqueous solvents. Bidentate salicylaldimine ligands are known to stabilize ruthenium alkylidene complexes, as well as allow ring-closing metathesis
Hynek Balcar et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 11, 2087-2096 (2015-12-15)
Hoveyda-Grubbs type catalysts with cationic tags on NHC ligands were linker-free immobilized on the surface of lamellar zeolitic supports (MCM-22, MCM-56, MCM-36) and on mesoporous molecular sieves SBA-15. The activity of prepared hybrid catalysts was tested in olefin metathesis reactions: