Merck
47765
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH, ≥96.0% (HPLC)
Próba
≥96.0% (HPLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
Klucz InChI
RNNKPNPLIMFSDY-JOCHJYFZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3