Merck
477451
Sigma-Aldrich
Triethanolamine aluminate barium salt
Synonim(y):
[μ3-[[2,2′-[[2-(Hydroxy-κO)ethyl]imino-κN]bis[ethanolato-κO:κO]](2-)]]bis[[[2,2′,2′′-(nitrilo-κN)tris[ethanolato-κO]](3-)]aluminum]barium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37Al2BaN3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: barium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Ba++].OCCN(CCO[Al-]12OCCN(CCO1)CCO2)CCO[Al-]34OCCN(CCO3)CCO4
InChI
1S/C6H13NO3.2C6H12NO3.2Al.Ba/c3*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;;;/h8H,1-6H2;2*1-6H2;;;/q-2;2*-3;2*+3;+2
Klucz InChI
LMRQYWULUTVMDD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)