Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H8F2O14Ba3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
826.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócimpurities
≤5% acetic acid
Quality Segment
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
InChI key
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Fluorocitric acid barium salt has been used as an astrocyte inhibitor in various experiments.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| impurities ≤5% acetic acid | impurities - | impurities - | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?